Learn More
asecos™ Hazardous Substances Rack
Codice prodotto. 17816526 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
30 L
32 L
41 L
45 L
205 L
225 L
Peso (sistema metrico):
55 kg
66 kg
67 kg
82 kg
95 kg
102 kg
110 kg
199 kg
217 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Peso (sistema metrico) unitSize
17816526 20 L 55 kg Pezzo
17886476 30 L 67 kg Pezzo
17886416 32 L 66 kg Pezzo
17896496 41 L 95 kg Pezzo
17826576 45 L 82 kg Pezzo
17816586 205 L 102 kg Pezzo
17896406 205 L 110 kg Pezzo
17836396 225 L 199 kg Pezzo
17886186 225 L 217 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 17816526 Fornitore asecos™ N. del fornitore 27837
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Hazardous Substances Rack provides storage of flammable liquids and water pollutants.
  • Galvanised rack frames
  • Sturdy construction due to reinforcement cross bars
  • Storage levels in 25 mm increments, height-adjustable
  • Load capacity per storage shelf: 200 kg (evenly distributed)
  • Rack system can be extended individually
  • Flat-pack delivery with assembly instructions
  • Rack with galvanised shelf as storage levels
  • Collecting sump
  • 100 mm ground clearance for transport with pallet truck
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 5.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 20 L
Materiale Acciaio
Tipo Drum Rack
Lunghezza (sistema imperiale) 41.73 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1060.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 41.73 in.
Larghezza (sistema metrico) 1060.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 78.74 in.
Altezza (sistema metrico) 2000.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 17.20 in.
Profondità (sistema metrico) 437.00 mm
Peso (sistema imperiale) 121.25 lb.
Peso (sistema metrico) 55 kg