Learn More
asecos™ Hazardous Substances Rack
Codice prodotto. 17866556 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 L
40 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17866556 25 L Pezzo
17824625 40 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17866556 Fornitore asecos™ N. del fornitore 27833
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Hazardous Substances Rack provides storage of water pollutants with a steel sump on each storage level.
  • Galvanised rack frames
  • Sturdy construction due to reinforcement cross bars
  • Storage levels in 25 mm increments, height-adjustable
  • Load capacity per storage shelf: 200 kg (evenly distributed)
  • Rack system can be extended individually
  • Flat-pack delivery with assembly instructions
  • 4 painted sumps made of steel as storage levels
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 6.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 25 L
Materiale Acciaio
Tipo Drum Rack
Lunghezza (sistema imperiale) 53.54 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1360.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 53.54 in.
Larghezza (sistema metrico) 1360.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 78.74 in.
Altezza (sistema metrico) 2000.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 17.20 in.
Profondità (sistema metrico) 437.00 mm
Peso (sistema imperiale) 182.98 lb.
Peso (sistema metrico) 83 kg