Learn More
Gestigkeit Harry™ Hotplate, 50°C to 300°C, Stainless Steel
Codice prodotto. 10268740
Cambia vista
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale piastra superiore Dimensione della confezione
10268740 Stainless Steel Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10268740 Fornitore Gestigkeit Harry™ N. del fornitore HB300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1501.50€
    1091.71€ / pezzi 1
    Risparmia 409.79€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 08-10-2026
Size: 7.9 x 24.3 in., Plug Type: EU-Style
  • Robust construction for continuous performance
  • Manufactured from aluminum alloy
  • Even temperature is guaranteed over the entire heating surface
  • Asbest-free insulation
  • Housing construction from high-grade stainless steel No. 1.4301, whereby the central section has been sprayed in orange
  • Four adjustable feet ensure extra stability
  • Connecting cable approx. 1.7m long, 230 V/3200 W with Schuko plug
Specifica
Materiale corpo Stainless Steel
Materiale piastra superiore Stainless Steel
Tipo di unità di controllo Thermostatic
Size 7.9 x 24.3 in.
Temperatura (sistema metrico) 50°C to 300°C
Peso (sistema imperiale) 24.3 lb.
Altezza (sistema metrico) 170 mm
Lunghezza (sistema metrico) 618 mm
Peso (sistema metrico) 11 kg
Larghezza (sistema metrico) 610 mm
Wattage 2000 W
Requisiti elettrici 230 V, 2000 w
Tipo di spina EU
Forma Rectangle
Tensione 230 V
Tipo Hotplate