Learn More
IKA™ HB eco Heating Bath
Codice prodotto. 16285021 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16285021 4 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16285021 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0020016337
Spedizione stimata: 23-11-2026
Heating bath with a compact and ergonomic design.
  • Compact and ergonomic heating bath
  • Max. media temperature: 99°C
  • Ergonomic handles
  • Temperature display
  • Alternating display of set-point/ actual temperature
  • USB interface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura ambiente 5 to 40°C
Materiale camera Stainless steel
Capacità (sistema metrico) 4 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) RV 3
Gamma di temperatura Room temperature to 99°C
Display Yes
Capacità di riscaldamento Room temperature to 99°C
Temperatura massima (sistema metrico) 99°C
Risoluzione temperatura ± 1 K
Dimensioni (L x P x A) 330 x 190 x 325 mm
Diametro (sistema metrico) Outer: 257 mm; Inner: 225 mm
Peso (sistema metrico) 3.9 kg
Tensione 100 to 120 V, 200 to 240 V
Wattage 1450 W