Learn More
Horst™ Nastro riscaldante HB
Codice prodotto. 10250732
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1.0 m
1.5 m
2.0 m
Wattage:
250 w
350 w
500 w
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Wattage Dimensione della confezione
10250732 2.0 m 500 w Pezzo
10799632 1.0 m 250 w Pezzo
10097021 1.5 m 350 w Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10250732 Fornitore Horst™ N. del fornitore 20204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.35€
    116.20€ / pezzi 1
    Risparmia 59.15€
    33% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 2.0 m
Tensione 230 V
Modello HB
Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico) 0.5 m
Wattage 500 w
Larghezza (sistema metrico) 30 mm
Product Type Nastro riscaldante
Da utilizzare con (applicazione) Per raggi di avvolgimento molto ridotti