Learn More
Horst™ Nastro riscaldante HB
Codice prodotto. 10799632
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1.0 m
1.5 m
2.0 m
Wattage:
250 w
350 w
500 w
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Wattage unitSize
10799632 1.0 m 250 w Pezzo
10097021 1.5 m 350 w Pezzo
10250732 2.0 m 500 w Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10799632 Fornitore Horst™ N. del fornitore 20202
Spedizione stimata: 07-08-2026
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 1.0 m
Tensione 230 V
Modello HB
Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico) 0.5 m
Wattage 250 w
Larghezza (sistema metrico) 30 mm
Product Type Nastro riscaldante
Da utilizzare con (applicazione) Per raggi di avvolgimento molto ridotti