Learn More
Horst™ Nastro riscaldante modello HB
Codice prodotto. 10341892
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
0.5 m
2.5 m
3 m
4 m
5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10341892 2.5 m Pezzo
10637892 5 m Pezzo
10210592 0.5 m Pezzo
10301992 4 m Pezzo
10427511 3 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10341892 Fornitore Horst™ N. del fornitore 20205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00€
    133.95€ / pezzi 1
    Risparmia 79.05€
    37% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Specifica
Dimensioni (L x P) 2.5 Lm
Dimensioni (L x P x A) 2.5 Lm
Lunghezza (sistema metrico) 2.5 m
Tensione 230 V
Requisiti elettrici ∼230V Voltage
Modello HB
Wattage 600w
Larghezza (sistema metrico) 30mm
Product Type Heating Tape
Temperatura (sistema metrico) 450°C