Learn More
Zeiss™ HBO 100 Illuminator
Codice prodotto. 11835440
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
HBO 100 Illuminator
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
11835440 HBO 100 Illuminator Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11835440 Fornitore Zeiss™ N. del fornitore 4230119901000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5302.50€
    3435.00€ / pezzi 1
    Risparmia 1867.50€
    35% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Features automatic lamp alignment
  • HBO 100 illuminator
  • With collector and lamp mount
  • Includes heat-reflecting filter
  • Automatic Lamp Alignment
Specifica
Tipo HBO 100 Illuminator
Descrizione Features automatic lamp alignment
Da utilizzare con (apparecchiatura) Zeiss Microscopes
Include Lamp Mount and Collector