Learn More
Zeiss™ HBO 100 Lamp
Codice prodotto. 13217609
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
HBO 100 Illuminator
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
13217609 HBO 100 Illuminator Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13217609 Fornitore Zeiss™ N. del fornitore 4230100000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4205.25€
    2725.00€ / pezzi 1
    Risparmia 1480.25€
    35% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Includes heat-reflecting filter and 2m connection cable
  • HBO 100 illuminator
  • With collector and lamp mount
  • Includes heat-reflecting filter
Specifica
Tipo HBO 100 Illuminator
Include Lamp Mount and Collector