Learn More
Horst™ Nastro riscaldante molto flessibile modello HBQ
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 1 Lm |
| Dimensioni (L x P x A) | 1 Lm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1 m |
| Requisiti elettrici | ∼230V Voltage |
| Modello | HBQ |
| Product Type | Very Flexible Heating Tape |