Learn More
Horst™ Nastro riscaldante molto flessibile modello HBQ
Codice prodotto. 10486371
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
0.5 m
1 m
1.5 m
2 m
3 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10486371 2 m Pezzo
10332322 0.5 m Pezzo
10087141 1 m Pezzo
10322462 1.5 m Pezzo
10148781 3 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10486371 Fornitore Horst™ N. del fornitore 20404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.95€
    413.96€ / pezzi 1
    Risparmia 256.99€
    38% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Specifica
Dimensioni (L x P) 2 m.l.
Dimensioni (L x P x A) 2 m.l.
Lunghezza (sistema metrico) 2 m
Requisiti elettrici Tensione ∼230 V
Modello HBQ
Product Type Nastro riscaldante molto flessibile