Learn More
IKA HBR 4 control LR Heating bath, 4 l with EU Plug
Marca: IKA 0010001849
4794.08 EUR valido fino al 2026-05-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27998" per avere il tuo prezzo promozionale.
HBR 4 control LR Heating bath, 4 l with EU Plug
Descrizione
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.