Learn More
Horst™ Nastro riscaldante liscio modello HBS
Codice prodotto. 10608472
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.5 Lm
1 Lm
1.5 Lm
10 Lm
2 m.l.
2.5 Lm
3 Lm
4 Lm
5 Lm
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
10608472 0.5 Lm Pezzo
10047111 1.5 Lm Pezzo
10689422 10 Lm Pezzo
10408081 1 Lm Pezzo
10522512 2 m.l. Pezzo
10037041 2.5 Lm Pezzo
10057111 3 Lm Pezzo
10660003 5 Lm Pezzo
10138401 4 Lm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10608472 Fornitore Horst™ N. del fornitore 20301
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This versatile heating tape meets high requirements regarding heating power and operating temperature in a dry environment.
  • Nominal voltage: 230 V∼
  • Connection cable: 0.5 m
  • Thickness: 5.5 mm
  • Breadth: 30 mm
  • Min. bending radius: 10 mm
  • Protective braid: Nickel
Specifica
Dimensioni (L x P) 0.5 Lm
Dimensioni (L x P x A) 0.5 Lm
Requisiti elettrici ∼230V Voltage
Modello HBS
Product Type Smooth Heating Tape