Learn More
Horst™ HBST Model Heating Tape
Codice prodotto. 10501742
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
7 m
10 m
17 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10501742 10 m Pezzo
10057071 1 m Pezzo
10699802 2 m Pezzo
10590392 3 m Pezzo
10077081 4 m Pezzo
10751753 5 m Pezzo
10668462 7 m Pezzo
10791913 17 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10501742 Fornitore Horst™ N. del fornitore 20706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.98€
    312.21€ / pezzi 1
    Risparmia 188.77€
    37% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Specifica
Dimensioni (L x P) 10 m
Dimensioni (L x P x A) 10 m
Lunghezza (sistema metrico) 10 m
Requisiti elettrici Tensione ∼230 V
Modello HBST
Product Type Nastro riscaldante