Learn More
Horst™ HBST Model Heating Tape
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 5 m |
| Dimensioni (L x P x A) | 5 m |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5 m |
| Requisiti elettrici | Tensione ∼230 V |
| Modello | HBST |
| Product Type | Nastro riscaldante |