Learn More
PEPperCHIP™ HBV L-Protein Pre-S and S Domain Microarray
Codice prodotto. 16337758
Click to view available options
:
Quantity: 1 Slide
Codice prodotto. 16337758
Marca: PEPperCHIP™ SPC.010.001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
HBV L-Protein Pre-S and S Domain Microarray with 3236 protein specific peptides printed in duplicate. The microarray can be used for epitope mapping, serum screening or biomarker discovery.
  • Microarray Content: Large envelope proteins (pre-S and S domains, genotypes A2-H) of Hepatitis B virus
  • Peptide Length/Overlap: 15 aa/ 14 aa
  • Number of Peptides: 3236 printed in duplicate and HA, polio and c-Myc control peptides
Specifica
Rivestimento PEGMA/PMMA
Descrizione 1 array copy per microarray
Quantità 1 Slide
Method of Attachment Combinatorial peptide synthesis by amino acid laser printing
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015
Colore Transparent
Status giuridico RUO
Codice a barre Individual barcode for each microarray
Materiale Microscopic Glass
Tipo High-density Peptide Microarray
Da utilizzare con (applicazione) Antibody validation, epitope mapping, serum screening, biomarker discovery
Sterilità Non-sterile
Dimensions (LxW) 75.4 x 25 mm