missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HCCS Polyclonal Antibody

Codice prodotto. 16550652
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16550652 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16550652 Fornitore Invitrogen N. del fornitore PA597825

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

HCCS Polyclonal Antibody

HCCS Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene HCCS
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.69 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gene HCCS
N. accesso geni P53701, P53702
Alias gene CCHL; cytochrome c heme-lyase; cytochrome c-type heme lyase; HCCS; holocytochrome c synthase; holocytochrome c synthetase; holocytochrome c-type synthase; LSDMCA1; MCOPS7; microphthalamia with linear skin defects; MLS; RGD1563855
Simboli geni HCCS
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant Human Cytochrome c-type heme lyase protein (1-268AA).
Metodo di purificazione Antigen Affinity Chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 15159, 3052
Target Species Human, Mouse
Content And Storage -20°C or -80°C if preferred
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.