missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

α-HCH 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30309082
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30309082 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30309082 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09010365AC

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico alpha-HCH
CAS 319-84-6
Nomi componenti o analita alpha-HCH
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H6 Cl6
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo (1α,2α,3β,4α,5β,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, (±)-α-HCH, (±)-α-Hexachlorocyclohexane, α-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, α-666, α-BHC, α-Benzenehexachloride, α-Benzohexachloride, α-HCH, α-Hexachloran, α-Hexachlorane, α-Hexachlorcyclohexane, α-Hexachlorocyclohexane, α-Lindane
InChI Formula InChI=1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m0/s1
SMILES Cl[C@@H]1[C@@H](Cl)[C@@H](Cl)[C@H](Cl)[C@H](Cl)[C@H]1Cl
IUPAC Name 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane
Solvent or Matrix Acetone
Molecular Weight (g/mol) 290.83
Quantità 1 mL
Peso formulazione 287.8601 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.