Learn More
Robu™ HCL-Absorber
Codice prodotto. 10158586
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25 mm Bottom
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10158586 25 mm Bottom Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10158586 Fornitore Robu™ N. del fornitore 18901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.20€
    102.25€ / pezzi 1
    Risparmia 5.95€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 26-11-2026
Robu™ HCL-Absorber for determination of O2-demand in water.
  • 1 mol K2Cr2O7 = 1.5 mol O2
  • It is highly resistant to most chemicals such as solvents, acids and alkalis
Specifica
Descrizione NSK 29/32, NSH 29/32
Dimensione del poro 100 to 160 μm
Lunghezza (sistema metrico) 65 mm tip, 190 mm overall
Diametro (sistema metrico) 25 mm Bottom