Learn More
HCl Dilution Matrix, EP Grade, Reagecon™
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Descrizione
- Manufactured in an ISO 9001-compliant facility according to Eu. Ph. Chapter 2 guidelines
- Produced in accordance with ASTM, APHA, ACS, EP and USP methods
- Provided with a certificate of analysis and a label that shows the lot and expiration date
- Ready to use solution eliminates the time and labor of preparing precise standard solutions
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydrochloric Acid |
| CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Certificato di analisi | Certificate of Analysis |
| Odore | Characteristic |
| Forma fisica | Liquid |
| Formula molecolare | ClH |
| Concentrazione | 10 g/L HCl |
| Numero MDL | MFCD00011324 MFCD00792839 |
| Colore | Incolore |
| Sinonimo | Muriatic acid, Hydrogen chloride |
| Vedi altri risultati |