Learn More
HDAC-IN-3, MedChemExpress
Description
HDAC-IN-3 is a histone deacetylase (HDAC) inhibitor, extracted from patent WO/2008040934 A1.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | HDAC-IN-3 |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 1018673-42-1 |
| Colore | Earth Yellow |
| Quantità | 1 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H33N3O4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (123.91 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@@H](NCC1=CN=C(CCC(NO)=O)C=C1)C2CCCCC2)OC3CCCC3 |
| Show More |
Research purposes only