Learn More
Abnova™ HDAC6 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Codice prodotto. 16171636
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16171636 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16171636 Fornitore Abnova™ N. del fornitore H00010013T01.100uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Human overexpression lysate
Specifica
Linea cellulare 293T
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Descrizione HDAC6 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N. accesso geni NM_006044.2
Peso molecolare Theoretical M.W. 133.76kDa
Plasmide pCMV-HDAC6 full-length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell lysate was tested with anti-HDAC6 antibody (Mfr. No. H00010013-B01) by Western Blot.
Quantità 100 μL
Tampone di conservazione 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 100UL HDAC6 293T Cell Transient Overexpression Lys
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol