missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HDAC6 Polyclonal Antibody

Codice prodotto. 16313055
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16313055 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16313055 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA586151

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Purity is > 95% by SDS-PAGE.

Responsible for the deacetylation of lysine residues on the N-terminal part of the core histones (H2A, H2B, H3 and H4). Histone deacetylation gives a tag for epigenetic repression and plays an important role in transcriptional regulation, cell cycle progression and developmental events. Histone deacetylases act via the formation of large multiprotein complexes. Plays a central role in microtubule-dependent cell motility via deacetylation of tubulin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene HDAC6
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gene HDAC6
N. accesso geni Q9UBN7, Q9Z2V5
Alias gene CPBHM; FLJ16239; Hd6; HDA6; Hdac5; Hdac6; histone deacetylase 5; histone deacetylase 6; Histone deacetylase mHDA2; JM21; KIAA0901; mHDA2; PPP1R90; protein phosphatase 1, regulatory subunit 90; scurfy candidate 6; Sfc6
Simboli geni HDAC6
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Synthetic peptide, corresponding to the C-terminual of Human HDAC6.
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10013, 15185, 84581
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.