missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HDAC9 Antibody (S01-8I6), R&D Systems™

Codice prodotto. 18605533 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18605533 50 μg 50µL
18607313 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18605533 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP31987150ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody

HDAC9 Monoclonal antibody specifically detects HDAC9 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene HDAC9
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone S01-8I6
Concentrazione 0.3 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot, Immunohistochemistry 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulazione 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias gene EC 3.5.1.98, HD7b, HD7HDAC, HD9, HDAC7, HDAC7BDKFZp779K1053, HDRP, histone deacetylase 4/5-related protein, Histone deacetylase 7B, histone deacetylase 9, Histone deacetylase-related protein, KIAA0744HDAC9B, MEF-2 interacting transcription repressor (MITR) protein, MEF2-interacting transcription repressor MITR, MITRHDAC9FL
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthetic peptide of human HDAC9 (Uniprot # Q9UKV0)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Cycle and Replication, Epigenetics
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 9734
Target Species Human, Rat
Content And Storage Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.