Learn More
BRAND™ HDPE, Aspirator Bottle
Closure Material: Polypropylene
Marca:  BRAND™ 131170
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.38000kg
Codice prodotto. 10191911
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Hight Density Polyethylene (HDPE)
  • Narrow neck
  • Includes polyprpylene stopcock, screw cap and carrying handle
Specifica
Specifica
Aspirator Bottle
Polypropylene
5 L
Closure, Handles
1.3 gal.
45 mm
HDPE
Narrow