Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Sacche in HDPE per rifiuti a rischio biologico
Codice prodotto. 10013284
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10013284 Rosso pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10013284 Fornitore Bel-Art™ Scienceware™ N. del fornitore F131660000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.15€
    16.29€ / pezzi 100
    Risparmia 6.86€
    29% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polietilene ad alta densità e peso molecolare elevato (HMHD). I sacchetti in HDPE per rifiuti a rischio biologico Bel Art™ sono di colore rosso brillante e autoclavabili con il simbolo di rischio biologico e l'etichetta di sterilizzazione stampati.
Made of High Molecular Weight, High-Density (HMHD) polyethylene. Bel Art™ HDPE Biohazard Bags are bright red, autoclavable, and feature printed biohazard symbol and sterilization indicator patch.
  • Grazie alle dimensioni, è possibile rovesciare il sacchetto sulla mano come un guanto per raccogliere i rifiuti in sicurezza
  • Come unità di smaltimento a ingombro ridotto nelle cappe di aspirazione o sui banchi da lavoro, utilizzare il prodotto con il porta sacchetti per rifiuti a rischio biologico da banco Poxygrid™ (H13193-1000) e il coperchio (F13193-0102)
  • Autoclavabile a vapore a 121 °C (250 °F)
  • In confezioni da 100 o 1000
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore Rosso
Monouso Single-use
Materiale HDPE (polietilene ad alta densità)
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 0.72 mil
Dimensioni (L x P) 28 cm x 22 cm (L x W) (11 x 8.5 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 11 in.
Larghezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Altezza (sistema metrico) 280 mm
Product Type Sacchetto per rifiuti a rischio biologico
Capacità (sistema imperiale) 0.43 gal.
Capacità (sistema metrico) 1.63 L
Lunghezza (sistema metrico) 28 cm
Larghezza (sistema metrico) 220 mm
Spessore (sistema metrico) 38 μm