Learn More
Semadeni™ Flacone in HDPE
Codice prodotto. 11737202
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11737202 10 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11737202 Fornitore Semadeni™ N. del fornitore 1842
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.84€
    20.49€ / pezzi 1
    Risparmia 6.35€
    23% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For Use With: For the transport of dangerous goods; Color: Natural
  • Available in different capacities
  • Square in shape
  • With plastic carrying handle and closure
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 10 l
Certificazione/Conformità Conformità UN
Colore Naturale
Da utilizzare con (applicazione) Per il trasporto di merci pericolose
Altezza (sistema metrico) 365 mm
Include Tappo bianco opaco e maniglia di trasporto in plastica
Materiale HDPE
N. per confezione Confezione da 1
Product Type Bottiglia
Forma Quadrato