Descrizione
- PP
- Suitable for food
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Brown |
| Capacità | 6 bottiglie |
| Materiale | Polipropilene |
| Posizioni | 6 |
| Forma | Square |
| Sovrapponibile | Yes, When Empty |
| Sterilità | Non-sterile |
| Dimensioni (L x P x A) | 310 x 210 x 305 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 310 mm |
| Vedi altri risultati |