Descrizione
Contiene fino a otto flaconi con un diametro massimo di 95 mm. La base chiusa funziona anche come vassoio per la raccolta di liquidi.
- In HDPE
- Misure interne: lunghezza 390 mm, larghezza 110 mm
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Gray |
| Capacità | 8 bottiglie |
| Materiale | HDPE |
| Posizioni | 8 |
| Forma | Square |
| Sovrapponibile | Yes, When Empty |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per l'uso con gli alimenti |
| Dimensioni (L x P) | 400 x 290 mm |
| Vedi altri risultati |