Learn More
Vitlab™ Cestello in HDPE
Codice prodotto. 10027850
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
Diametro (sistema metrico) esterno:
250 mm
290 mm
Altezza (sistema metrico):
240 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10027850 5 l 250 mm 240 mm Pezzo
10780592 - 290 mm 300 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10027850 Fornitore Vitlab™ N. del fornitore 96093
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.10€
    13.04€ / pezzi 1
    Risparmia 4.06€
    23% Sconto
In stock
In HDPE per garantire resistenza e durata. I cestelli in HDPE VITLab™ sono ideali per la conservazione e il trasporto di grandi volumi di liquidi.
  • White
  • Without spout
  • 1L graduations
  • Stable handle with reinforcement in the middle for comfortable carrying
  • Lids ordered separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Portaprovette
Capacità (sistema metrico) 5 l
Graduazioni Sì
Materiale HDPE
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) esterno 250 mm
Dimensions H 240 mm
Altezza (sistema metrico) 240 mm
Quantità 1 ciascuno