Learn More
Vitlab™ Cestello in HDPE
Codice prodotto. 10780592
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
250 mm
290 mm
Altezza (sistema metrico):
240 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Capacità (sistema metrico):
5 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Altezza (sistema metrico) unitSize Capacità (sistema metrico)
10780592 290 mm 300 mm Pezzo -
10027850 250 mm 240 mm Pezzo 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10780592 Fornitore Vitlab™ N. del fornitore 96393
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In HDPE per garantire resistenza e durata. I cestelli in HDPE VITLab™ sono ideali per la conservazione e il trasporto di grandi volumi di liquidi.
  • White
  • Without spout
  • 1L graduations
  • Stable handle with reinforcement in the middle for comfortable carrying
  • Lids ordered separately
Specifica
Product Type Portaprovette
Graduazioni
Materiale HDPE
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) esterno 290 mm
Dimensions H 300 mm
Altezza (sistema metrico) 300 mm
Quantità 1 ciascuno