Learn More
Kartell™ Tank with Spigot
Codice prodotto. 10079922
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
20 L
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10079922 10 L pezzi 5
10640204 20 L pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10079922 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0177000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    143.43€ / pezzi 5
    Risparmia 9.57€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Designed to rationalize laboratory and small production line organization. Kartell™ Tank with Spigot gives the opportunity to optimize water, aqueous solutions and solvents availability in a reduced space.
  • Made of food grade High Density PE
  • Includes comfortable handle for displacement
  • The spigot is placed in a position allowing the tank to stand, as to facilitate the use of these tanks in packaging and transporting liquids
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Materiale HDPE
Capacità (sistema metrico) 10 L
Lunghezza (sistema metrico) 380 mm
Larghezza (sistema metrico) 300 mm
Altezza (sistema metrico) 160 mm
N. per confezione 5