Learn More
Cole-Parmer™ HDPE, Carboy
Codice prodotto. 11760089 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11760089 20 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11760089 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0603182
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Use With: For Shipping, Liquid Storage, and Shelf Dispensing; Closure Material: LDPE
Specifica
Capacità (sistema metrico) 20 L
Certificazione/Conformità UN and FDA
Materiale chiusura LDPE
Dimensione chiusura 70mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Profondità (sistema metrico) 254 mm
Da utilizzare con (applicazione) For Shipping, Liquid Storage, and Shelf Dispensing
Materiale HDPE
N. per confezione 1 Ea.
Product Type Carboy
Larghezza (sistema metrico) 355.6 mm