Learn More
Kautex™ Taniche in HDPE
Codice prodotto. 15911451
Cambia vista
Click to view available options
Capacità: 5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15911451 Capacità: 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15911451 Fornitore Kautex™ N. del fornitore 2000084131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.00€
    313.37€ / pezzi 11
    Risparmia 38.63€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 09-10-2026
Capacity Metric: 5 L
  • Natural color
  • Blue printed graduation markings
  • Screwed-on closure
  • Available with stop cock that comes with an yellow dust cap (dust cap does not seal the carboy)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 l
Diametro (sistema metrico) interno collo 50 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 167 mm
Materiale HDPE
N. per custodia 11/Cs.
N. per confezione 1 ciascuno
Product Type Tanica