Learn More
Kautex™ Taniche in HDPE
Descrizione
- Natural color
- Blue printed graduation markings
- Screwed-on closure
- Available with stop cock that comes with an yellow dust cap (dust cap does not seal the carboy)
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10 l |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 50 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 206 mm |
| Materiale | HDPE |
| N. per custodia | 6/Cs. |
| N. per confezione | 1 ciascuno |
| Product Type | Tanica |