Learn More
Kautex™ Taniche in HDPE, 25 L
Codice prodotto. 10463861
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10463861 25 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10463861 Fornitore Kautex™ N. del fornitore 2000084138
Spedizione stimata: 30-11-2026
For Use With: storage, filling, transporting
  • Natural color
  • Blue printed graduation markings
  • Screwed-on closure
  • Comes with a yellow dust cap (dust cap does not seal the carboy)
  • Stopcock connections are available as accessories
  • Applications include storage, transfer and transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 6.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 25 l
Diametro (sistema metrico) interno collo 50 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 278 mm
Da utilizzare con (applicazione) Conservazione, riempimento, trasporto
Include Closure
Materiale HDPE
N. per custodia 5/Cs.
N. per confezione 1 ciascuno
Product Type Tanica