Learn More
Kautex™ Taniche in HDPE con rubinetto d'arresto
Codice prodotto. 10210881
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10210881 10 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10210881 Fornitore Kautex™ N. del fornitore 2000084132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.00€
    34.67€ / pezzi 1
    Risparmia 4.33€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
For Use With: storage, filling, transporting
  • Natural color
  • Blue printed graduation markings
  • Screwed-on closure
  • Available with stop cock that comes with an yellow dust cap (dust cap does not seal the carboy)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 l
Diametro (sistema metrico) interno collo 50 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 206 mm
Da utilizzare con (applicazione) Conservazione, riempimento, trasporto
Include Closure
Materiale HDPE
N. per custodia 6/Cs.
N. per confezione 1 ciascuno
Product Type Tanica