Learn More
Cole-Parmer™ HDPE, Jerry Can
Codice prodotto. 11890100 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11890100 10 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11890100 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0603180
Spedizione stimata: 07-01-2027
Closure Material: LDPE
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 10 L
Materiale chiusura LDPE
Dimensione chiusura 63mm
Tipo di chiusura Cap/Stopper
Dimensioni (L x P x A) 228.6 x 177.8 x 177.8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 228.6 mm
Materiale HDPE
N. per confezione 1 Ea.
Product Type Jerry Can
Forma Quadrato
Larghezza (sistema metrico) 177.8 mm