Learn More
Fisherbrand™ HDPE Coated Wire Rack
Codice prodotto. 16605844 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Matrice:
3 x 8
4 x 10
4 x 12
6 x 12
6 x 8
8 x 10
9 x 12
Size:
200 x 83 x 59 mm
204 x 161 x 65 mm
205 x 105 x 65 mm
237 x 127 x 65 mm
240 x 190 x 80 mm
240 x 90 x 80 mm
241 x 188 x 65 mm
273 x 105 x 80 mm
277 x 209 x 98 mm
280.4 x 120.8 x 81.6 mm
290 x 118 x 80 mm
290 x 230 x 80 mm
350 x 260 x 98 mm
357 x 139 x 98 mm
Diametro (sistema metrico) pozzetto:
10-13 mm
13-16 mm
16-20 mm
20-24 mm
20-25 mm
25-30 mm
30-40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Matrice Size Diametro (sistema metrico) pozzetto Dimensione della confezione
16605844 3 x 8 357 x 139 x 98 mm 30-40 mm Pezzo
16685834 3 x 8 273 x 105 x 80 mm 20-25 mm Pezzo
16605834 4 x 10 200 x 83 x 59 mm 13-16 mm Pezzo
16635834 4 x 10 240 x 90 x 80 mm 16-20 mm Pezzo
16655834 4 x 10 280.4 x 120.8 x 81.6 mm 20-24 mm Pezzo
16665834 4 x 10 290 x 118 x 80 mm 20-25 mm Pezzo
16615834 4 x 12 237 x 127 x 65 mm 13-16 mm Pezzo
16695834 6 x 8 277 x 209 x 98 mm 25-30 mm Pezzo
16615844 6 x 8 350 x 260 x 98 mm 30-40 mm Pezzo
16685824 6 x 12 205 x 105 x 65 mm 10-13 mm Pezzo
16645834 8 x 10 240 x 190 x 80 mm 16-20 mm Pezzo
16675834 8 x 10 290 x 230 x 80 mm 20-25 mm Pezzo
16695824 9 x 12 204 x 161 x 65 mm 10-13 mm Pezzo
16625834 9 x 12 241 x 188 x 65 mm 13-16 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 16605844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.25€
    16.66€ / pezzi 1
    Risparmia 2.59€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
HDPE Coated Wire Rack is durable for transport or sample handling. It is chemically-resistant and suitable for conical, round or flat-bottom, or plastic tubes and bottles.
  • Chemically-resistant HDPE Coated Wire Racks
  • Racks can be used between temperatures of -40°C and 121°C
  • Holds all brands and types of conical, round or flat bottom, glass or plastic, tubes and/or bottles
  • Square wells and three deck levels help keep tubes secure
  • Autoclavable
  • Slotted Bottom Support
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Capacità Tubes
Materiale HDPE-coated Wire
Posizioni 1
Forma Rectangular, Rounded Corners
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
N. per custodia 12
N. per confezione 1
Size 357 x 139 x 98 mm
Dimensioni (L x P) 357 x 139 mm
Dimensioni (L x P x A) 357 x 139 x 98 mm
Lunghezza (sistema metrico) 357 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 14.10 in.
Larghezza (sistema imperiale) 5.50 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.90 in.
Diametro (sistema metrico) pozzetto 30-40 mm
Product Type Tube Rack
Ripiani 3 Tiers
Altezza (sistema metrico) 98 mm
Matrice 3 x 8
Larghezza (sistema metrico) 139 mm