Descrizione
- Adatto per un'ampia varietà di contenitori
- Raccogliere i liquidi pericolosi in caso di tracimazione o perdita del contenitore.
- Disponibile con inserto di base per mantenere le taniche sempre pulite e asciutte.
- Opzionalmente disponibile in materiale elettricamente conduttivo
- Realizzato in PE-HD o PE-HD-ec
- Elevata resistenza chimica
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 12 L |
| Dimensioni (L x P x A) | Interne: 335 x 235 x 160 mm - Esterne: 400 x 300 x 170 mm |
| Descrizione | Vassoio di raccolta, PE-HD, dimensioni (L x A x P): 235 x 160 x 335 mm (interno), dimensioni (L x A x P): 300 x 170 x 400 mm (esterno) |
| Colore | Bianco |
| Altezza (sistema metrico) | (Intérieur) 160 mm, 170 mm (extérieur) |
| Lunghezza (sistema metrico) | (Intérieur) 335 mm, 400 mm (extérieur) |
| Materiale | HDPE |
| Tipo | Vassoio da collezione |
| Larghezza (sistema metrico) | (Intérieur) 235 mm, 300 mm (extérieur) |
| Da utilizzare con | Tanica rifiuti |
| Vedi altri risultati |