Descrizione
- Adatto per un'ampia varietà di contenitori
- Raccogliere i liquidi pericolosi in caso di tracimazione o perdita del contenitore.
- Disponibile con inserto di base per mantenere le taniche sempre pulite e asciutte.
- Opzionalmente disponibile in materiale elettricamente conduttivo
- Realizzato in PE-HD o PE-HD-ec
- Elevata resistenza chimica
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10.5 L |
| Dimensioni (L x P x A) | Interne: 385 x 285 x 95 mm - esterne: 445 x 355 x 135 mm |
| Descrizione | Vassoio di raccolta con inserto di base, PE-HD a conduzione elettrostatica, dimensioni (L x A x P): 285 x 95 x 385 mm (interno), dimensioni (L x A x P): 355 x 135 x 445 mm (esterno) |
| Colore | Nero |
| Altezza (sistema metrico) | 135 mm (extérieur), 95 mm (intérieur) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 445 mm (extérieur), 385 mm (intérieur) |
| Materiale | HDPE |
| Tipo | Vassoio da collezione |
| Larghezza (sistema metrico) | (Intérieur) 285 mm, 355 mm (extérieur) |
| Da utilizzare con | Tanica rifiuti |
| Vedi altri risultati |