Learn More
KARTELL HDPE Dispenser Bottle
Codice prodotto. 16609931
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16609931 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16609931 Fornitore KARTELL N. del fornitore 0032800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.00€
    13.87€ / pezzi 1
    Risparmia 1.13€
    7% Sconto
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The HDPE Dispenser Bottle is suitable for the single or continous dispensing of liquids.
  • Dispensing bottle
  • Suitable for liquids single and/or continuous dispensing
  • Material: HDPE (bottle), PP (dispenser)
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Colore White
Materiale HDPE, Polypropylene
N. per custodia 150
N. per confezione 5
Sterilità Non sterile
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Stretta
Fit for Purpose Certified Quality
Dimensione chiusura 22.5 mm
Autoclavabile Non autoclavabile
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità None
Monouso Reusable
Product Type Dispensing Bottle