Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Porta flaconi
Codice prodotto. 12683016
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Bottiglie
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
12683016 Bottiglie Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12683016 Fornitore Bel-Art™ SP Scienceware™ N. del fornitore F169630000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00€
    206.73€ / pezzi 1
    Risparmia 100.27€
    32% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-02-2027
Questo portabottiglie è realizzato in polietilene ad alta densità spesso 1⁄4 in
  • Misura 36 x 18 x 15 cm A, con manico con diametro di 25.4 mm
  • Separatore venduto separatamente (12603026)
  • Ciascuno scomparto misura 8.5 x 8.5 cm
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Bianco
Capacità Bottiglie
Materiale Polietilene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bottiglie
Dimensioni (L x P x A) 36 x 18 x 15 cm
Lunghezza (sistema metrico) 36 cm
Product Type Inserto, divisorio
Ripiani 6
Altezza (sistema metrico) 15 cm
Larghezza (sistema metrico) 15 cm