Learn More
Kautex™ Flacone contagocce in HDPE
Codice prodotto. 10777185
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10777185 50 ml pezzi 100
10798165 10 ml pezzi 100
10720433 25 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10777185 Fornitore Kautex™ N. del fornitore 2000081015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.00€
    54.46€ / pezzi 100
    Risparmia 6.54€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
HDPE Dropper Bottles – are round bottles made of HDPE that are suitable for adhesives
  • Suitable for Adhesives
  • HDPE
  • Natural Color
  • Round
  • Without Closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Colore Naturale
Diametro (sistema metrico) interno collo 12.7 mm
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for Adhesives
Materiale HDPE
Altezza (sistema metrico) 77 mm
Diametro (sistema metrico) 40 mm
Product Type Dropping Bottle