Learn More
SCAT™ HDPE-EC Safety Canister and Cap
Codice prodotto. 15745943 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Replacement Screw Cap
Tanica
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
15745943 Tanica Pezzo
17858743 Replacement Screw Cap Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15745943 Fornitore SCAT™ N. del fornitore 108421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.60€
    65.87€ / pezzi 1
    Risparmia 5.73€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Electrically conductive safety canisters made of high-quality HDPE-EC material. Due to their grounding capability, flying sparks caused by electrical discharge can be prevented when disposing of flammable or explosive laboratory liquids.
  • Contenitori per tutti gli usi
  • In PE-HD o PP
  • Adatto per il sistema di sicurezza SCAT
  • Volumi compresi tra 2,5 l e 60 l
  • Elevata resistenza chimica
  • Controllare la scheda tecnica per l'approvazione UN
  • Vasta gamma di accessori: beccucci, vaschette di raccolta, imbuti, imbuti, SafetyWasteCaps e adattatori
  • Smaltimento sicuro dei rifiuti HPLC e dei rifiuti chimici in genere
  • Elevate prestazioni di lavoro
  • Protezione personale, evitare il contatto della pelle con solventi organici, sicurezza sul lavoro, ergonomia.
  • Creare un clima di lavoro confortevole
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Per la raccolta di rifiuti liquidi infiammabili e adatti al sistema di sicurezza S.C.A.T™
Da utilizzare con (apparecchiatura) Imbuti di sicurezza
Tipo Tanica
Materiale HDPE
Include Omologazione UN-X; con striscia di visualizzazione
Colore Nero
Dimensioni filo S50
Dimensioni (L x P x A) 200 x 320 x 240 mm
Certificazione/Conformità UN-X Approval
Capacità (sistema metrico) 10 L
Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.