Specifications
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Blu |
| Tipo | Rack di provette |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per provette flottanti in bagni, vasche o becher |
| Capacità | 8 15 mL Tubes |
| Include | Maniglie per trasporto rimovibili |
| Materiale | HDPE Foam |
| N. per confezione | 5 Pk. |
| Forma | Forma rettangolare |
| Dimensioni (L x P x A) | 17.2 x 5.7 x 6.5 cm |
| Show More |