Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Blu |
| Tipo | Rack di provette |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per provette flottanti in bagni, vasche o becher |
| Capacità | 18 0.2 mL, 0.5 mL and 1.5 to 2.0 mL Tubes |
| Include | Maniglie per trasporto rimovibili |
| Materiale | HDPE Foam |
| N. per confezione | 5 Pk. |
| Forma | Circolare |
| Diametro (sistema metrico) | 70 mm |
| Vedi altri risultati |