Learn More
Karl Hecht™ HDPE Funnels
Codice prodotto. 10769842
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
12 cm
20 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore Dimensione della confezione
10769842 20 cm Pezzo
10688871 12 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10769842 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 49050021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.76€
    10.85€ / pezzi 1
    Risparmia 4.91€
    31% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Manufactured from HDPE for optimum strength and chemical resistance.
  • White in color
  • For general laboratory use
  • Durable polyethylene
  • Available in different diameters and stem lengths
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 20 cm
Materiale HDPE
Colore White
Lunghezza (sistema metrico) gambo 85 mm
Product Type Funnel