Learn More
Kartell™ HDPE, Heavy Duty Aspirator Bottles
Codice prodotto. 10273991
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
10 l
25 l
50 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10273991 10 l pezzi 4
10767711 5 l Pezzo
10505621 25 l Pezzo
11341145 50 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10273991 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0166200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    103.57€ / pezzi 4
    Risparmia 7.43€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For Use With: Designed for life time service, suitable for food stuffs
For Use With: Designed for life time service, suitable for food stuffs
  • Designed with thick (2mm), translucent walls 
  • Includes carry handles and cap
  • Supplied with 3/4 in. BSP tap that mates with a 12mm thread in the aspirator for leakproof performance
  • Suitable for foodstuff
  • Recommended: use petroleum jelly on the thread before assembly
Image shows (left to right): 25L, 5L, 10L bottles.
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 10 l
Diametro (sistema metrico) interno collo 52.5 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 62.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Designed for life time service, suitable for food stuffs
Altezza (sistema metrico) con chiusura 425 mm
Include Closure, Carrying Handles, Spigot
Materiale HDPE
Mouth Style Narrow
Product Type Heavy-walled Carboy