Learn More
Kartell™ HDPE, Heavy Duty Aspirator Bottles
Descrizione
For Use With: Designed for life time service, suitable for food stuffs
- Designed with thick (2mm), translucent walls
- Includes carry handles and cap
- Supplied with 3/4 in. BSP tap that mates with a 12mm thread in the aspirator for leakproof performance
- Suitable for foodstuff
- Recommended: use petroleum jelly on the thread before assembly
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 6.6 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 25 l |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 79.5 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 280 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'utilizzo a vita, ideale per alimenti |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 565 mm |
| Include | Closure, Carrying Handles, Spigot |
| Materiale | HDPE |
| Mouth Style | Stretto |
| Product Type | Bottiglia aspiratore per applicazioni gravose |